Learn More
Labconco™ Ripiani per liofilizzatore FreeZone™
Codice prodotto. 15767807 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Short
Tall
N. di ripiani:
3
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size N. di ripiani Dimensione della confezione
15767807 Short 3 Pezzo
15777807 Tall 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15767807 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7317100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1478.26€
    1056.52€ / pezzi 1
    Risparmia 421.74€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per campioni sfusi, piastre da microtitolazione, fiale, flaconi per siero in applicazioni di crioessiccazione di massa.
Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications.
  • Tre ripiani in alluminio rimovibili di 10in. di diametro con bordo di 1/4in..
  • I ripiani vengono fatti scorrere nel supporto in acciaio inox
  • Include 3 piedini in gomma
  • Il design garantisce la flessibilità dell'altezza della spaziatura dei ripiani
  • Il ripiano può essere inserito nel congelatore per congelare preventivamente il campione per un rapido caricamento
  • Per l'uso nelle camere di essiccazione (vendute separatamente). Sono inoltre disponibili: Ripiani riscaldati con controllo della temperatura variabile da ambiente a +40C (+104F) sui modelli prodotti fino al 2016 e fino a +60C (+140F) sui modelli prodotti a partire dal 2017 (per ulteriori informazioni, rivolgersi all'assistenza clienti di Fisher).
Specifica
Tipo Product Shelves
Capacità (sistema metrico) 150 L
N. di ripiani 3
Materiale Stainless Steel
Size Short
Da utilizzare con (applicazione) Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Drying Chambers
Include Three aluminum shelves with 1/4 in. rims, one stainless steel support, and three rubber feet
Larghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) 24.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.7 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 4.5 lb.
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.