Learn More
Labconco™ Ripiani per liofilizzatore FreeZone™
Codice prodotto. 15777807 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Short
Tall
N. di ripiani:
3
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size N. di ripiani Dimensione della confezione
15777807 Tall 5 Pezzo
15767807 Short 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15777807 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7317200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1184.18€ / pezzi 1
    Risparmia 270.82€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Per campioni sfusi, piastre da microtitolazione, fiale, flaconi per siero in applicazioni di crioessiccazione di massa.
Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications.
  • Removable, 10 in. diameter aluminum shelves with 1/4 in. rim
  • Shelves slide into stainless steel support
  • Includes 3 rubber feet
  • Design allows for flexible shelf height spacing
  • Shelf can be placed in freezer to prefreeze sample for quick loading
  • Designed to fit inside Drying Chambers (sold separately)
  • Also available: Heated shelves that include ambient to +40°C (+104°F) variable heat control on models manufactured 2016 and earlier and up to +60°C (+140°F) on models 2017 and later (contact your Fisher Customer Service Representative for details).
Specifica
Tipo Product Shelves
Capacità (sistema metrico) 250 L
N. di ripiani 5
Materiale Stainless Steel
Size Tall
Da utilizzare con (applicazione) Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Drying Chambers
Include Five aluminum shelves with 1/4 in. rims, one stainless steel support, and three rubber feet
Larghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 17.5 in.
Altezza (sistema metrico) 44.45 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.7 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 7 lb.
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.