Learn More
Thermo Scientific™ Ripiani per stufe e incubatori Heratherm™
Codice prodotto. 11621571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
14.8 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
Larghezza (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
12.9 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
38.74 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Incubator 400l
Adv Prot/Gen Incubator 750l
Heratherm Adv Prot Incubator 100l
Heratherm Adv Prot Incubator 180l
Heratherm Adv Prot Oven 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Incubator 60l
Heratherm Compact Incubator
Heratherm General Incubator 100L
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l
Incubatore microbiologico Heratherm General Protocol, 60 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza (sistema imperiale):
12.9 in.
17.2 in.
20.7 in.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione Lunghezza (sistema imperiale)
11621571 11.4 in. 11.4 in. Heratherm Compact Incubator Pezzo -
10784222 14.8 in. 14.8 in. Heratherm General Incubator 100L Pezzo 12.9 in.
10600601 12.9 in. 12.9 in. Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l Pezzo 12.9 in.
10841481 14.8 in 12.9 in Incubatore microbiologico Heratherm General Protocol, 60 l Pezzo 12.9 in.
10363940 12.9 in. 12.9 in. Heratherm Adv Prot Incubator 100l Pezzo 17.2 in.
10598290 12.9 in. 12.9 in. Heratherm Adv Protocol Incubator 60l Pezzo 12.9 in.
10160060 19.8 in. 19.8 in. Heratherm Adv Prot Incubator 180l Pezzo 17.2 in.
12665316 21.06 in. 21.06 in. Adv Prot/Gen Incubator 400l Pezzo 20.7 in.
12675316 21.06 in. 38.74 in. Adv Prot/Gen Incubator 750l Pezzo -
12685316 21.06 in. 21.06 in. Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l Pezzo -
12605326 20.2 in. 20.2 in. Heratherm Adv Prot Oven 750I 400V Pezzo -
12695316 21.06 in. 21.06 in. Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11621571 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50125605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.06€
    46.70€ / pezzi 1
    Risparmia 5.36€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ripiani in rete metallica e traforati
Perforated and wire mesh shelves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heratherm Compact Incubator
Tipo Ripiano
Materiale Acciaio inox
N. di ripiani 1
Lunghezza (sistema metrico) 18.03 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.03 cm
Profondità (sistema imperiale) 11.4 in.
Profondità (sistema metrico) 28.9 cm