Learn More
- Home
- Products
- Ovens and Furnaces
- Oven Accessories
- Thermo Scientific™ Ripiani per stufe e incubatori Heratherm™
Thermo Scientific™ Ripiani per stufe e incubatori Heratherm™
Codice prodotto. 12685316 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
14.8 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
Larghezza (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
12.9 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
38.74 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Incubator 400l
Adv Prot/Gen Incubator 750l
Heratherm Adv Prot Incubator 100l
Heratherm Adv Prot Incubator 180l
Heratherm Adv Prot Oven 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Incubator 60l
Heratherm Compact Incubator
Heratherm General Incubator 100L
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l
Incubatore microbiologico Heratherm General Protocol, 60 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza (sistema imperiale):
12.9 in.
17.2 in.
20.7 in.
12 product options available for selection
| Codice prodotto. | Profondità (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensione della confezione | Lunghezza (sistema imperiale) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12685316 | 21.06 in. | 21.06 in. | Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l | Pezzo | - |
| 11621571 | 11.4 in. | 11.4 in. | Heratherm Compact Incubator | Pezzo | - |
| 10784222 | 14.8 in. | 14.8 in. | Heratherm General Incubator 100L | Pezzo | 12.9 in. |
| 10600601 | 12.9 in. | 12.9 in. | Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l | Pezzo | 12.9 in. |
| 10841481 | 14.8 in | 12.9 in | Incubatore microbiologico Heratherm General Protocol, 60 l | Pezzo | 12.9 in. |
| 10363940 | 12.9 in. | 12.9 in. | Heratherm Adv Prot Incubator 100l | Pezzo | 17.2 in. |
| 10598290 | 12.9 in. | 12.9 in. | Heratherm Adv Protocol Incubator 60l | Pezzo | 12.9 in. |
| 10160060 | 19.8 in. | 19.8 in. | Heratherm Adv Prot Incubator 180l | Pezzo | 17.2 in. |
| 12665316 | 21.06 in. | 21.06 in. | Adv Prot/Gen Incubator 400l | Pezzo | 20.7 in. |
| 12675316 | 21.06 in. | 38.74 in. | Adv Prot/Gen Incubator 750l | Pezzo | - |
| 12605326 | 20.2 in. | 20.2 in. | Heratherm Adv Prot Oven 750I 400V | Pezzo | - |
| 12695316 | 21.06 in. | 21.06 in. | Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l | Pezzo | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12685316
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
50135245
-
279.00€
261.00€ / pezzi 1
Risparmia 18.00€
6% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Perforated and wire mesh shelves
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l |
| Tipo | Ripiano |
| Include | (2) Shelf Supports |
| Larghezza (sistema imperiale) | 21.06 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 49.08 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 21.06 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 49.8 cm |