missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHIELD Scientific SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300
Descrizione
- Brand signature: Red for chemical risk
- Laboratory gloves for chemical protection
- Neoprene/nitrile gloves
- Non-sterile gloves
- Maximum comfort
- Compliance with the latest European standards
- Category III PPE gloves (Regulation (EU) 2016/425)
- Class 1 MDR (Regulation (EU) 2017/745)
- Extra length from 300 mm (exceeds ISO 21420:2020+A1:2022)
- Biohazard: ISO 374-5:2016
- Biosafety: AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
- Virus resistant (ISO 16604:2004 procedure B)
- Extensively tested for chemical permeation according to ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test method EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Reduced risk of allergies
- Double-walled protection afforded by the twinSHIELD™ technology
- Packaging designed to comply with laboratory environments processes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AQL 0.25 |
| Applicazioni | Laboratory, Industrial |
| Colore | Red |
| Finger Thickness (English) | 15.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.40 mm |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile, Neoprene |
| Palm Thickness (English) | 12.2 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.31 mm |
| Size | X-Small |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?