Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 34.38 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 34.38-2200 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Linea di prodotti | Novus |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B. |
| Target Species | E. coli |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |