Learn More
(-)-Shikimic acid, 98%
Codice prodotto. 11361727
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11361727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04848.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 138-59-0 | C7H9O5- | 173.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-59-0
Formula molecolare C7H9O5-
Molecular Weight (g/mol) 173.144
Numero MDL MFCD00066278
InChI Key JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinonimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC Name (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylate
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Shikimic acid
Punto di fusione 184°C to 188°C
Odore Odorless
Quantità 250 mg
Beilstein 4782717
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,8480
Optical Rotation −175° (c=2 in Water)
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 98%