Learn More
Thermo Scientific™ Shodex™ SEC/GPC Phase Mixed Mode HPLC Column, 3 μm, 4.6 mm x 300 mm
Codice prodotto. 11598620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11598620 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11598620 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore F6989202
Column Format: Semi-Micro Column; Pore Size: 800 Å; Column Phase: Size Exclusion and Gel-Permeation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Semi-Micro Column
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 0.35 mL/min
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Pressione max 1450 psi (100 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 3 to 7.5
Dimensione del poro 800 Å
Temperatura 5°C to 45°C
Tipo USP L20, L33, and L59
Fase stazionaria SEC/GPC Phase
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Size Exclusion and Gel Permeation