Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduazioni:
25mL
50mL
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 60
Descrizione
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Thumb grip on handle creates stability and no-drip spout minimizes spillage when pouring liquids
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Forma | Short |
| Materiale | Polipropilene |
| Graduazioni | 50mL |
| Graduated | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 165 mm |
| Autoclavabile | Sì |