Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Codice prodotto. 15895497
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduazioni:
25mL
50mL
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
15895497 500 ml 25mL pezzi 60
15805507 1000 ml 50mL pezzi 48
15815507 2000 ml 50mL pezzi 36
15825507 5000 ml 250 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15895497 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0115600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    189.50€ / pezzi 60
    Risparmia 10.50€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Realizzate in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. Le caraffe basse in polipropilene Kartell™ autoclavabili forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione e il travaso di liquidi in laboratorio.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C 
  • Highly translucent, particularly when filled with liquid
  • Thumb grip on handle creates stability and no-drip spout minimizes spillage when pouring liquids
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Forma Short
Materiale Polipropilene
Graduazioni 25mL
Graduated Sì
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm