Learn More
BRAND™ Short Form SAN Graduated Cylinder
SAN, transparent
Marca:  BRAND™ 41528
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Codice prodotto. 10336572
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80 °C will not cause permanently exceeded error limits
  • Specifica
    Specifica
    50 mL
    ±1 mL
    To Contain
    10
    80°C
    Hexagonal
    SAN
    Class B
    Embossed
    1 mL
    Round
    Graduated Cylinder