Learn More
SHOWA™ Guanto biodegradabile monouso, nitrile, senza polvere
Codice prodotto. 16203142
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16203142 Piccolo pezzi 100
16223142 Extra piccolo pezzi 100
16293132 Media pezzi 100
16283132 Grande pezzi 100
16213142 Molto grande pezzi 100
16233142 doppio XL pezzi 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16203142 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 6110PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    39.27€ / pezzi 100
    Risparmia 3.73€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scegli un guanto monouso che aiuta a soddisfare le iniziative Green. I guanti SHOWA 6110PF sono completamente biodegradabili, senza polvere e presentano una finitura ruvida che aggiunge una sensazione tattile e una presa migliore alle condizioni di lavoro
  • Guanti verdi testurizzati all'estremità delle dita, completamente biodegradabili.
  • Disegno ergonomico per una sensazione di seconda pelle.
  • Categoria III, approvata EN 374.
  • Una scelta perfetta per laboratori, lavori di pulizie, servizi di ristorazione, lavori agricoli e di manutenzione e molte altre applicazioni!
Compliance
Data Testing is available upon request.
Specifica
Certificazione/Conformità 21CFR 177.2603, ASTM D5526
Certifications/Compliance (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
Chemotherapeutic Rated No
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde
Monouso Sì
Finitura esterna polpastrelli testurizzati
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Uso per laboratorio/camera controllata Laboratorio
Latex Free Sì
Materiale Nitrilo
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Piccolo
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Spessore (sistema metrico) 0,10 mm
Modello 6110PFS
Serie 6110PF
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm