Learn More
SHOWA™ 7500PF Nitrile Disposable Gloves
Codice prodotto. 16445434
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16445434 2X-Large pezzi 90
16435434 X-Small pezzi 100
16415434 Small pezzi 100
16405434 Medium pezzi 100
16495424 Large pezzi 100
16425434 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16445434 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 7500PF11XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    25.48€ / pezzi 90
    Risparmia 12.52€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Competitively priced, high-quality disposable nitrile gloves provide a second-skin feel to significantly reduce hand fatigue.
  • Latex-free, 100% nitrile
  • Economy grade
  • Powder free
  • Rolled cuff prevents dirt from entering the glove
  • Second-skin feel reduces hand fatigue
  • Ideal for industrial applications including laboratory, food services, pharmaceutical, aerospace, utilities
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 and D5526 Standards, ASTM D5511, ASTM D5526
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 2X-Large
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Modello 7500PF XXL
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm