Learn More
SHP-1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18335978 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18335978 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18335978 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00005777AP22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
SHP-1 Polyclonal antibody specifically detects SHP-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SHP-1
Applicazioni Sandwich ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, PTPN6, SHP1, SHP-1L, SH-PTP1
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Protein Phosphatase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5777
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.