Learn More
SymLine™ Adattatori
Codice prodotto. 13508840
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL25
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura unitSize
13508840 GL25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13508840 Fornitore SymLine™ N. del fornitore 106475
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Incastrate il vostro sistema SymLine esattamente secondo le vostre esigenze! Qui troverà molti accessori utili.
  • SymLine offre un adattatore adatto per ogni filettatura comune, in modo da non avere problemi a collegare diversi tipi di filettatura.
  • Molti accessori utili come collettori, valvole d'arresto, passanti per armadi o cavi di messa a terra vi permettono di configurare il sistema SymLine secondo le vostre esigenze.
  • Tutti gli accessori sono ovviamente eclettici e approvati per l'uso in laboratori con pericolo di esplosione.
  • Specifica
    Dimensione chiusura GL25
    Colore chiusura Black
    Descrizione Adattatore, chiusura, angolato, da 1x GL25 (f) a 1x GL25 (m)
    Colore Nero
    Materiale rivestimento interno HDPE-EC
    Materiale HDPE
    Product Type Adattatore