Learn More
Tocris Bioscience™ SIB 1508Y maleate
Codice prodotto. 18776569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776569 50 mg 50mg
18725047 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18776569 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4766/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Potent agonist of α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 nACh receptors
SIB 1508Y maleate is a potent neuronal nicotinic ACh receptor agonist (EC50 values are 1.8, 5, 9 and 23 nM for α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 receptors respectively). Improves cognitive function in a MPTP-induced model of Parkinson's Disease in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Quantità 50 mg
Product Type SIB 1508Y maleate
Peso molecolare 302.33
Inibitori SIB 1508Y maleate
For Research Use Only