Learn More
Sibutramine hydrochloride monohydrate
Codice prodotto. 15771799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15771799 1 g 1g
15781799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15771799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 125494-59-9 | C17H29Cl2NO | 334.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125494-59-9
Formula molecolare C17H29Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 334.33
InChI Key KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 64765
Specifica
Materiale o nome chimico Sibutramine hydrochloride monohydrate
Quantità 1 g