Learn More
Bohlender™ SICCO™ Antistatic Gloves
Codice prodotto. 17157744
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
EPDM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17157744 EPDM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17157744 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 197409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.77€
    1007.92€ / pezzi 1
    Risparmia 417.85€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Antistatic Gloves made of EPDM, suitable for use with transfer chambers.
  • Wearable on both sides
  • Suitable for openings of diameter 190 mm
  • Resistant to tear, perforation and abrasion
  • High flexibility
  • Low voltage value
  • Electroconductive
Specifica
Descrizione Electroconductive
Materiale EPDM
Size 9.75
Lunghezza (sistema imperiale) 31.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm