Learn More
Bohlender™ SICCO™ Extractor Hood
Codice prodotto. 17107744
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
900 mm
1200 mm
Larghezza (sistema metrico) interno:
860 mm
1160 mm
Peso (sistema metrico):
20 kg
23 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) interno Peso (sistema metrico) unitSize
17107744 900 mm 860 mm 20 kg Pezzo
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17107744 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V196002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2987.25€
    1607.07€ / pezzi 1
    Risparmia 1380.18€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extractor Hood Panels made of polycarbonate with a top and integrated connector DN 160 made of polypropylene.
  • Aluminum frame with panels made of polycarbonate
  • Top panel with integrated connector for exhaust system made of polypropylene
  • Robust and light-weight aluminum construction
  • Transparent and shatter-proof panels made of 5 mm thick polycarbonate
  • Standard connection DN 160 for aspirator tube
  • Superb all-round visibility
  • Large front-opening for comfortable working
  • Top side made of polypropylene for a good chemical resistance
Specifica
Materiale Aluminum, Polycarbonate, Polypropylene
Profondità (sistema imperiale) 24 in.
Depth (English) Interior 22 in.
Profondità (sistema metrico) 600 mm
Depth (Metric) Interior 560 mm
Descrizione DN 160 Threaded Necks
Altezza (sistema imperiale) 35 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 34.6 in.
Altezza (sistema metrico) 900 mm
Altezza (sistema metrico) interno 880 mm
Peso (sistema imperiale) 44 lb.
Peso (sistema metrico) 20 kg
Larghezza (sistema imperiale) 35 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 34 in.
Larghezza (sistema metrico) 900 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 860 mm