Learn More
Bohlender™ SICCO™ Mini Glove Box
Codice prodotto. 17157674
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acrylic Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17157674 Acrylic Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17157674 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 170508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3393.89€
    1729.93€ / pezzi 1
    Risparmia 1663.96€
    49% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-03-2027
Mini Glove Box Panels and base panel made of acrylic glass.
  • Panels and base panel made of acrylic glass
  • Glove ports sideways with Iris ports (one on the right side, one on the left side)
  • Opening diameter for gloves: 190 mm
Specifica
Materiale Acrylic Glass
Profondità (sistema imperiale) 16 in.
Depth (English) Interior 15.3 in.
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Depth (Metric) Interior 390 mm
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 15.3 in.
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) interno 390 mm
Volume (sistema imperiale) 9 gal.
Volume (sistema metrico) 34 L
Peso (sistema imperiale) 13 lb.
Peso (sistema metrico) 5.7 kg
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 290 mm