Learn More
Berthold Technologies Sideview Kit (IK Version)
Codice prodotto. 31777399 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Imaging System
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura)
31777399 Imaging System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777399 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 74647
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
To mount the camera on the side of the imaging chamber in NightSHADE imaging systems.
  • The default camera position in the NightSHADE in vivo imaging system (plant configuration) is on top of the imaging chamber
  • Lateral camera mounting enables side-view imaging
  • Allows seedlings to remain upright in a natural vertical orientation
  • Enables imaging of the entire plant, from leaves to roots
Specifica
Tipo Connection Kit
Da utilizzare con (applicazione) Plant Imaging
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imaging System