Learn More
Fisherbrand™ Spazzola per setaccio
Codice prodotto. 11502763 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11502763 20 x 230 mm Pezzo
11512763 30 x 135 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11502763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.85€
    10.42€ / pezzi 1
    Risparmia 1.43€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Spazzola a doppia estremità per l'uso con setacci per test in acciaio inox Fisherbrand™.
  • Provides gentle brushing
  • Manufactured from brass with nylon bristles
  • Two different sizes: 30 x 135mm and 20 x 230mm
Specifica
Product Type Spazzola per terminali
Materiale maniglia Brass
Quantità 1 ciascuno
Size 20 x 230 mm