Learn More
Endecotts™ Sieve Calibration Ball
Codice prodotto. 11994295
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
120 mesh
14 mesh
400 mesh
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
11994295 120 mesh pezzi 5
11924315 14 mesh pezzi 3
11934295 400 mesh pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11994295 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore ZSICSA.125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    270.94€ / pezzi 5
    Risparmia 15.06€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Sieve balls, used to improve the sieving of cohesive material
    • Spheres are traceable to the United Kingdom National Physical Laboratory
    • Calibrate sieves to an accuracy of 1μm
    • Soda-lime glass microspheres pass over the entire surface of the sieve and through every aperture
    • Standards include a calibration chart
Specifica
Product Type Microspheres
Materiale Soda-lime glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sieve
Dimensione particelle 120 mesh