Learn More
Fisherbrand™ S 50 R Sieve Holder
Supports analyzing sieves for the S 50 R Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ S 50 R Sieve Holders facilitate the special “sieve cleaning” program using two ultrasonic modes alternately, creating powerful cleaning pulses and perfect results.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12619355
  • 61.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of stainless steel
Specifica
Specifica
Ultrasonic Bath, S 50 R
Stainless Steel