Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 10 kg |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Product Type | Sieve Shaker |
| Frequenza | 50 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 400 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 235 mm |