Learn More
Siglec-F Rat anti-Mouse, BV480, Clone: E50-2440, BD OptiBuild™
Codice prodotto. 15900750 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15900750 50 μg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15900750 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 746668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    369.77€ / pezzi 1
    Risparmia 65.23€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Siglec-F
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone E50-2440
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Brilliant Violet 480
Specie ospite Rat
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Mouse
Content And Storage Refrigerate (2 to 8°C)
Forma Purified
Isotype IgG2a κ