Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 15965801 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
86 mm
3 m
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Conditionnement:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lunghezza (sistema metrico) Product Type Tipo di spina Include Conditionnement
15965801 55 mm Signalbox T5 UK-style 5 connettore Pezzo
17803520 55 mm Signalbox T1 US-style 1 Sensor Input and 1 Potential-free Output Pezzo
15955801 55 mm Signalbox T1 UK-style 1 connettore Pezzo
15447864 55 mm Signalbox T1 EU-style 1 connettore Pezzo
17853520 3 m Signalbox T1 US-style Alarm at Empty State Pezzo
17843520 3 m Signalbox T1 US-style Alarm at Full State Pezzo
15302352 3 m Signalbox T1 EU-style 5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero Pezzo
17873520 3 m Signalbox T1 UK-style Alarm at Empty State Pezzo
17833520 86 mm Signalbox T1 EU-style Alarm at Empty State Pezzo
17863520 3 m Signalbox T1 UK-style Alarm at Full State Pezzo
17813520 55 mm Signalbox T5 US-style 5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs Pezzo
15290264 55 mm Signalbox T5 EU-style 5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero Pezzo
17813530 3 m Signalbox T5 EU-style T5 with 5 Disc Fill Level Sensors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15965801 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 108124
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Il modo intelligente per cambiare un contenitore di smaltimento senza interrompere l'afflusso.
  • I LED e il cicalino acustico vi avvisano per tempo prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica.
  • Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad.
Spécification
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Tipo di spina UK-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 24 V
Amperaggio 2 A
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring Filling Levels
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Include 5 connettore
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Signalbox T5
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.