Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 17833520 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
86 mm
3 m
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Product Type Tipo di spina Include Dimensione della confezione
17833520 86 mm Signalbox T1 EU-style Alarm at Empty State Pezzo
17803520 55 mm Signalbox T1 US-style 1 Sensor Input and 1 Potential-free Output Pezzo
15955801 55 mm Signalbox T1 UK-style 1 connettore Pezzo
15447864 55 mm Signalbox T1 EU-style 1 connettore Pezzo
17853520 3 m Signalbox T1 US-style Alarm at Empty State Pezzo
17843520 3 m Signalbox T1 US-style Alarm at Full State Pezzo
15302352 3 m Signalbox T1 EU-style 5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero Pezzo
17873520 3 m Signalbox T1 UK-style Alarm at Empty State Pezzo
17863520 3 m Signalbox T1 UK-style Alarm at Full State Pezzo
17813520 55 mm Signalbox T5 US-style 5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs Pezzo
15965801 55 mm Signalbox T5 UK-style 5 connettore Pezzo
15290264 55 mm Signalbox T5 EU-style 5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero Pezzo
17813530 3 m Signalbox T5 EU-style T5 with 5 Disc Fill Level Sensors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17833520 Fornitore SymLine™ N. del fornitore 108157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    597.84€ / pezzi 1
    Risparmia 99.16€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
  • LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
  • When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifica
Product Type Signalbox T1
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
Materiale HDPE-EC
Tipo di spina EU-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 220/230 V
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring Filling Levels
Include Alarm at Empty State