Learn More
SymLine™ SignalBox2
Codice prodotto. 16583532
Cambia vista
Click to view available options
Progettazione:
1-channel
2-channel
5-channel
Tipo di spina:
Alimentazione UE
Alimentazione UK
Alimentazione US
EU, UK, US
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Progettazione Tipo di spina unitSize
16583532 2-channel Alimentazione UE Pezzo
17307419 2-channel Alimentazione UK Pezzo
17317419 2-channel Alimentazione US Pezzo
18686468 1-channel EU, UK, US 1 foglio
18666498 5-channel EU, UK, US 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16583532 Fornitore SymLine™ N. del fornitore 106548
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.
  • Monitorare due livelli di riempimento contemporaneamente
  • Touchpad
  • Controllo del livello tramite LED di stato
  • Segnali di allarme ottici e acustici
  • Compatibile con l'amplificatore di commutazioneATEX: Un sinonimo molto usato per le direttive ATEX dell'Unione Europea. Il termine ATEX deriva dall'abbreviazione francese di ATmosphere EXplosive. Attualmente, questa direttiva comprende due direttive UE sulla prevenzione delle esplosioni, vale a dire la direttiva ATEX sulle apparecchiature 2014/34/UE e la direttiva ATEX sui luoghi di lavoro 1999/92/CE.
  • Specifica
    Progettazione 2-channel
    Tipo Liquid Spill Alarm
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
    Include Cavo di alimentazione 230 V con estremità aperta e morsetto
    Dimensioni (L x P x A) 36 x 139 x 74 mm
    Peso (sistema imperiale) 1.32 lb.
    Peso (sistema metrico) 0.6 kg
    Tipo di spina Alimentazione UE