Learn More
SymLine™ SignalBox2
Codice prodotto. 18686468
Cambia vista
Click to view available options
Progettazione:
1-channel
2-channel
5-channel
Tipo di spina:
Alimentazione UE
Alimentazione UK
Alimentazione US
EU, UK, US
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Progettazione Tipo di spina Dimensione della confezione
18686468 1-channel EU, UK, US 1 foglio
16583532 2-channel Alimentazione UE Pezzo
17307419 2-channel Alimentazione UK Pezzo
17317419 2-channel Alimentazione US Pezzo
18666498 5-channel EU, UK, US 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 18686468 Fornitore SymLine™ N. del fornitore 106735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    578.55€ / 1 fogli
    Risparmia 98.45€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Clever way to change a disposal container without interrupting the inflow.
  • LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height.
  • When container is changed, the alert can be muted via the new touchpad.
  • Includes touchless alarm-resetting fields for up to five containers, up to five switch inputs and up to five switch outputs for peripheral units, and power supply cable with open end and clamp.
Specifica
Progettazione 1-channel
Tipo Liquid Spill Alarm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
Include 5-channel, for Safety Waste Cap and other electronical level controlers, touchless alarm-resetting fields for five containers, five switch inputs and five switch outputs for peripheral units incl. 24V power supply (EU / UK /US)
Dimensioni (L x P x A) 135 x 70 x 34
Peso (sistema imperiale) 1.32 lb.
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Tipo di spina EU, UK, US