Learn More
Epredia™ Coprivetrini Signature Series
Eliminate sticking and reduce waste with the uniquely manufactured Epredia™ Signature Series Cover Glass. Ideal for automatic coverslippers.
66.55€ - 75.15€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Quantità | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12648066
|
Epredia™
12440S |
40 x 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12658066
|
Epredia™
12450S |
50 x 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12668066
|
Epredia™
12460S |
60 x 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Thickness 1:- 0.13 - 0.17mm
- Case of 10 Pk. (68-72/pack)
- Available in several sizes
Specifica
24 mm | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
Case of 10 Pk. (68-72/pack) |