Learn More
Epredia™ Ematossilina Richard-Allan Scientific™ serie Signature 7211
Product Code. 10034813 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 punto
Unit Size:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10034813 1 punto pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10034813 Supplier Epredia™ Supplier No. 7211
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Yield results that exceed those of Gill or Harris Hematoxylins with this uniquely formulated product.
  • No filtration required
  • Stains up to 2500 slides per pint
  • Crisp, well-defined nuclear detail
Available in 5 liter packaging
  • Reduces plastic by 90%
  • Increases stain stability
  • Reduces messy stain spills
  • Saves 35% storage space versus traditional packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 1 punto
Product Type Ematossilina
compliance-icons
Product Identifier
  • Hematoxylin 7211
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.