Learn More
Epredia™ Signature Series™ Paraffin
Codice prodotto. 12687766 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Paraffin, Type H
Paraffin, Type L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Product Type Tamaño de la unidad
12687766 Paraffin, Type L pezzi 10
12086669 Paraffin, Type H pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12687766 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 8339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    80.26€ / pezzi 10
    Risparmia 23.74€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Minimize compression and obtain rapid infiltration with this unique blend of polymers and highly refined paraffin with narrow carbon chain distribution.
  • Triple-filtered to eliminate impurities
  • Type H allows for ultra-thin sections
  • Type L may reduce infiltration times during processing
  • Both Type L and Type H can be used for infiltration and embedding, and have a melting point of 55° to 57°C
Ordering Information: Packaged in easy-to-open, resealable bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto di fusione 54° to 57°C
Product Type Paraffin, Type L
Quantità 2 lb. bag (0.9kg)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.