Learn More
Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 Glass Plates
Codice prodotto. 16533860 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16533860 100 Pc. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16533860 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    196.19€ / pezzi 100
    Risparmia 34.81€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Analytical TLC glass plates with unmodified silica layers, stable in organic solvents and featuring a fluorescent indicator for UV detection.
  • SIL G-25 / UV 254 glass plates with unmodified, standard-grade silica 60 layers
  • Analytical plates with unmodified standard silica layers on glass for use in TLC
  • Feature green fluorescent indicator for short-wave UV
  • Manganese-activated zinc silicate indicator with green fluorescence (254 nm)
  • Highly polymeric binders stable in almost all organic solvents
  • Resistant to aggressive visualization reagents
  • Stable in almost all organic solvents
Specifica
Backing Material Glass
Materiale Unmodified Silica Gel (SiOH)
Dimensione particelle 5 to 17 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 100 Pc.
Tipo Glass Plates Coated with Silica Gel
Indicatore fluorescente Yes
Da utilizzare con (applicazione) Steroids, Antibiotics, Amines, Amino acids, Hormones, Sweeteners, Aflatoxins, Vitamins, Normal Phase (NP), Alkaloids, Analgesics, Marihuana Compounds, Patulin, Standard TLC Applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thin Layer Chromatography (TLC)
Include 100x TLC Glass Plates (2.5 x 7.5 cm)
Volume dei pori 0.75 mL/g
Linea di prodotti SIL G
Assorbente SIL G UV254
Superficie specifica ∼500 m2/g
Requisiti di stoccaggio 15°C to 25°C (59°F to 77°F)
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Dimensioni (L x P) 2.5 x 7.5 cm