Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Lateral Safety Stopcock
Codice prodotto. 10778431 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
2000 mL bottle
No bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10778431 2000 mL bottle Pezzo
10034300 No bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778431 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 21911
Spedizione stimata: 09-12-2026
SILBERBRAND Automatic Burette includes a lateral safety stopcock and black Schellbach stripe.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Graduazioni 0.02 mL
Include 2000 mL bottle
Valvola di chiusura Lateral safety stopcock
Warranty 12 months