Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Codice prodotto. 17470124 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17470124 25 mL Pezzo
15693937 25 mL pezzi 2
15603947 50 mL pezzi 2
17480124 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17470124 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 10012
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economy class B burette with removable PTFE stopcock and PP tip
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Accuracy Error Limit: 0.08 mL
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.1 mL
    N. per confezione 2
    Include Removable PTFE Stopcock and PP Tip
    Volume (sistema metrico) serbatoio 25 mL
    Tipo Compact Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385