Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Codice prodotto. 17480124 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17480124 50 mL Pezzo
17470124 25 mL Pezzo
15693937 25 mL pezzi 2
15603947 50 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17480124 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 10014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    59.81€ / pezzi 1
    Risparmia 27.29€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Economy class B burette with removable PTFE stopcock and PP tip
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Accuracy Error Limit: 0.10 mL
    Capacità (sistema metrico) 50 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.1 mL
    N. per confezione 2
    Include Removable PTFE Stopcock and PP Tip
    Volume (sistema metrico) serbatoio 50 mL
    Tipo Compact Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385