Descrizione
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Automatic burette
- Pellet pattern
- Without intermediate stopcock
- Without bottle
- Class B
- Schellbach stripe
- Includes lateral needle-valve stopcock with PTFE-key
- Graduations in black
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle, Needle-Valve, Stopcock |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.08 mL |
| Include | Schellbach Stripe |
| Bilancia | Clear |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.08 mL |
| Tipo | Automatic Buret |
| Vedi altri risultati |