Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.
Marca:  Brand™ 36747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11848351
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
Specifica
Specifica
Calibrated To Contain
Polypropylene
25 mL
±0.06 mL
±0.06 mL
10/19
DIN EN ISO 1042
Clear
Borosilicate Glass
2 Piece
B