Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatic Burette with Schellbach Stripe
Codice prodotto. 10450355 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10450355 25 mL Pezzo
10330445 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10450355 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23810
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Compact Automatic Burette designed to be fast to dismantle and easy to clean.
  • Easy to repair
  • All individual components are replaceable
  • Detachable PTFE stopcock
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Error limit according to class B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.08 mL
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Graduazioni 0.1 mL
Include Black Schellbach Stripe, 1000 mL LDPE Bottle
Valvola di chiusura PTFE
Warranty 12 months
Tipo Automatic Buret
Class Class B