Descrizione
- Constructed of Borosilicate Glass 3.3
- Clear glass
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compact Automatic Burette |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Buret Tube |