Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Spare Amber Burette Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of Borosilicate Glass 3.3
- Amber glass
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.8 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compact Burette |
| Materiale | Borosilicate Glass (5.4) |
| Altezza (sistema metrico) | 1.7 cm |