Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Brown Schilling Automatic Burette
Codice prodotto. 10297623 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10297623 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10297623 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    96.55€ / pezzi 1
    Risparmia 42.45€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Rough titration occurs by releasing the micrometer screw and using the press button. BRAND™ SILBERBRAND™ Brown Schilling Automatic Burette includes PVC Filling tube, silicone discharge tube, and LDPE reservoir bottle.
  • AR-GLAS™ construction
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
  • Squeezing bottle allows rapid filling
  • Micrometer screw allows fine titration.Rough titration by releasing the micrometer screw and using the press button.
Materials:
  • Filling tube: PVC
  • Discharge tube: silicone
  • Reservoir bottle: LDPE
  • Base: HDPE
  • Fitting: gray polyamide
  • Micrometer screw: brass/polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reservoir Bottle
Materiale Optical Glass
Graduazioni 0.1 mL
Altezza (sistema metrico) 900 mm
Include PVC Filling tube, Silicone Discharge Tube, LDPE Reservoir Bottle
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Automatic Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385