Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette
Codice prodotto. 10201931 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10201931 25 mL Pezzo
10313581 15 mL Pezzo
10303581 10 mL Pezzo
10393621 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10201931 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.62€
    103.74€ / pezzi 1
    Risparmia 10.88€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rough titration occurs by releasing the micrometer screw and using the press button. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette includes PVC Filling tube, silicone discharge tube, and LDPE reservoir bottle.
  • AR-GLAS™ construction
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
  • Squeezing bottle allows rapid filling.
  • Micrometer screw allows fine titration.
Materials:
  • Filling tube: PVC
  • Discharge tube: silicone,
  • Reservoir bottle: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Fitting, grey: Polyamide,
  • Micrometer screw: brass/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.1 mL
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Include LDPE Reservoir Bottle, Schellbach Stripe, Silicone Dishcharge Tube, HDPE Base
Tolleranza ±0.08 mL
Tipo Automatic Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385