Learn More
BRAND™ Cilindri di mescolamento di classe B alti in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Codice prodotto. 11854160 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11854160 250 mL pezzi 2
10440941 1000 mL Pezzo
11834000 100 ml pezzi 2
11844000 500 mL pezzi 2
10756831 50 ml pezzi 2
10417523 25 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11854160 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 33948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.69€
    76.50€ / pezzi 2
    Risparmia 7.19€
    8% Sconto
In stock
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Height measured without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Include Batch Certificate, Polypropylene Stopper
Bilancia Amber Graduations
Stopper Material Polypropylene
Materiale chiusura Polypropylene
Graduazioni 2 mL
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di base Hexagonal
Calibrazione To Contain
Scale Color Amber
Forma Round
Product Type Graduated Mixing Cylinder