Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Codice prodotto. 10098770 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10098770 1000 ml 20 mL Pezzo
11844030 100 ml 2 mL pezzi 2
11854030 250 ml 5 ml pezzi 2
11834030 25 ml 1 ml pezzi 2
11864030 500 ml 10 mL pezzi 2
11838371 10 ml 1 ml pezzi 2
10383531 2000 ml 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10098770 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 42062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    42.29€ / pezzi 1
    Risparmia 15.71€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato DURAN™ a norma ISO EN DIN 4788 Cilindro di misurazione basso BRAND™ Silberbrand™ ETERNA di classe B in vetro borosilicato con graduazioni di colore ambrato che consentono una rapida e facile valutazione del volume con liquidi opachi e leggermente colorati. Include un beccuccio integrato per evitare fuoriuscite durante il versamento mentre la base esagonale in vetro fornisce stabilità.
  • Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
  • Includes integral spout to prevent spillage while pouring
  • Hexagonal glass base provides stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Sì
Limite di errore ±10 ml
Suddivisione 20 ml
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Forma Round
Class B
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±10 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato