Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Eterna Silberbrand™
Codice prodotto. 11873980 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11873980 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11834150 10 ml 0.2 ml pezzi 2
10519871 1000 ml 10 mL Pezzo
11813990 100 ml 1 ml pezzi 2
11843990 500 ml 5 ml pezzi 2
11893980 50 ml 1 ml pezzi 2
11778138 250 ml 2 mL pezzi 2
10217300 5 ml 0.1 mL pezzi 2
10529871 2000 mL 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11873980 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 31920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20€
    16.26€ / pezzi 2
    Risparmia 5.94€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe B alto in vetro borosilicato BRAND™ Silberbrand™ Eterna include un beccuccio integrale per evitare fuoriuscite e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni in colorante ambra permettono una facile valutazione del volume in caso di liquidi opachi e di colore chiaro.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Integral spout prevents spillage while pouring
  • Hexagonal glass base provides stability
  • Amber stain graduations allow easy volume assessment with opaque and light-colored liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Graduazioni 0.5 mL
Autoclavabile Sì
Suddivisione 0.5 ml
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Scale Color Amber
Forma Round
Class Class B
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±0.4 mL
Product Type Cilindro dosatore graduato