Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
43.20€ - 73.85€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835 |
Classe | B |
Lunghezza (sistema metrico) | 360 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15643947
|
BRAND™
27002 |
1 mL | Yellow | 0.01 mL |
56.25€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15663947
|
BRAND™
27005 |
2 mL | Black | 0.01 mL |
73.85€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15673947
|
BRAND™
27006 |
2 mL | Black | 0.02 mL |
56.85€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15613957
|
BRAND™
27009 |
5 mL | Red | 0.05 mL |
61.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15623957
|
BRAND™
27010 |
5 mL | Blue | 0.1 mL |
55.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15724037
|
BRAND™
27011 |
10 mL | Orange | 0.1 mL |
63.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15633957
|
BRAND™
27012 |
20 mL | 2 x Yellow | 0.1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Specifica
To Deliver | |
DIN EN ISO 835 | |
B | |
360 mm |