Learn More
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481156
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481156 200 mg -
16436626 100 mg -
16432417 50 mg 50mg
16421756 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16481156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15025A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H38N6O11S
Quantità 200 mg
Sinonimo UK-92480 citrate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 666.7
Peso formulazione 666.7
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only