Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ferrules
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
115.00€ - 200.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15259173
|
Trajan Scientific and Medical™
123713 |
SilFlow Ferrules 0.35 mm ID | 5/Pk. |
200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15269173
|
Trajan Scientific and Medical™
123715 |
SilFlow Blanking Ferrules and Pins | 10/Pk. |
115.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15299183
|
Trajan Scientific and Medical™
123742 |
SilFlow Ferrules 0.8 mm ID | 10/Pk. |
200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Enhanced GC connectivity
- Replacement ferrules and tubing available
Specifica
Ferrules and pins |